Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 12675660
Change view
Slangstorlek:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
12675660 3 mm OD, 1,5 mm ID 10m
15223179 2,5 mm OD, 1,5 mm ID 10m
13259662 1 mm OD, 0,05 mm ID -
15233179 2,5 mm OD, 1,9 mm ID -
15203189 8 mm OD, 8 mm ID -
10279120 14 mm OD, 10 mm ID -
10508082 16 mm OD, 12 mm ID -
10065180 16 mm OD, 14 mm ID -
10025190 18 mm OD, 16 mm ID -
10750242 10 mm OD, 7,5 mm ID -
10555362 20 mm OD, 18 mm ID -
15263179 5,0 mm OD, 4,0 mm ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12675660 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181023
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinligt till mjölkvitt utseende. Har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Slangstorlek 3 mm OD, 1,5 mm ID
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinlig till mjölkvit
Flexibilitet 12 mm böjradie
Maximalt tryck 140 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör