Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 13259662
Slangstorlek:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 13259662
Brand: Bohlender™ S181008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinligt till mjölkvitt utseende. Har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.5 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 1 mm
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 1 mm OD, 0,05 mm ID
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinlig vit
Flexibilitet 4 mm böjradie
Maximalt tryck 140mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör