Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 15223179
Change view
Slangstorlek:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
15223179 2,5 mm OD, 1,5 mm ID 10m
13259662 1 mm OD, 0,05 mm ID -
15233179 2,5 mm OD, 1,9 mm ID -
15203189 8 mm OD, 8 mm ID -
10279120 14 mm OD, 10 mm ID -
10508082 16 mm OD, 12 mm ID -
10065180 16 mm OD, 14 mm ID -
10025190 18 mm OD, 16 mm ID -
12675660 3 mm OD, 1,5 mm ID 10m
10750242 10 mm OD, 7,5 mm ID -
10555362 20 mm OD, 18 mm ID -
15263179 5,0 mm OD, 4,0 mm ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15223179 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181021
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinligt till mjölkvitt utseende. Har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 2.5 mm
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 2,5 mm OD, 1,5 mm ID
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinlig vit
Flexibilitet 12 mm böjradie
Maximalt tryck 186 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör