Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Beskrivning
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glidegenskaper
- Mycket bra dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.9 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.5 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.3 mm |
| För användning med (applikation) | Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | 2,5 mm OD, 1,9 mm ID |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, etylenoxid |
| Visa mer |