Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Beskrivning
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glidegenskaper
- Mycket bra dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4.0 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.0 mm |
| För användning med (applikation) | Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser |
| Slangstorlek | 5,0 mm OD, 4,0 mm ID |
| Steriliseringsmetod | Autoklav, etylenoxid |
| Flexibilitet | 50 mm böjradie |
| Produkttyp | PTFE-rör |