Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. p-7115296
Slangstorlek:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 15223179
Brand: Bohlender™ S181021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinligt till mjölkvitt utseende. Har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 2.5 mm
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 2,5 mm OD, 1,5 mm ID
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinlig vit
Flexibilitet 12 mm böjradie
Maximalt tryck 186 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör