Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 17107594
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,05 tum.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre
17107594 0,05 tum.
1 options
Produktkod. 17107594 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.35 SEK
    320.48 SEK / 10m
    Save 64.87 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slang gjord av ny PTFE.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.2 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,07 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Tjocklek (engelska) 0,012 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.3 mm
Färg Genomskinlig till mjölkvit
Flexibilitet 8 mm böjradie
Maximalt tryck 70 bar