Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 15213179
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
4 mm
8 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre
15213179 0,8 mm 1,6 mm
15293179 6 mm 8 mm
15243179 2 mm 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15213179 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.86 SEK
    361.01 SEK / 10m
    Save 96.85 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för transport av aggressiva produkter som syror, lut, gaser och lösningsmedel. Bohlender™ BOLA™ PTFE-slangar har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 mm
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig till mjölkvit
Maximalt tryck 140 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C