Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 15293179
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,6 mm
4 mm
8 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre
15293179 6 mm 8 mm
15243179 2 mm 4 mm
15213179 0,8 mm 1,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15293179 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181050
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för transport av aggressiva produkter som syror, lut, gaser och lösningsmedel. Bohlender™ BOLA™ PTFE-slangar har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig till mjölkvit
Maximalt tryck 46 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C