Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-röranslutningar
Produktkod. 10023301
Slangstorlek:
11 mm OD, 6 mm ID
4,5 mm OD, 2 mm ID
6,8 mm OD, 3 mm ID
6,8 mm OD, 5 mm ID
Produktkod. 10023301
Brand: Bohlender™ D57504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut elastiska slangar med dessa slangkopplingar. BOLA PTFE-slanganslutningar har universell kemikaliebeständighet och är lämpliga för vakuum.
  • PTFE rak passform
  • Två kontakter för elastiska slangar (t.ex Viton , Tygon , silikon)
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 6.8 mm
Total längd (metrisk) 53 mm
För användning med Elastisk slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Förpackningsmängd 10/Pk.
Slangstorlek 6,8 mm OD, 3 mm ID
Trådstorlek UNF 1/4 tum; 28 G
Form Rak
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Rörändbeslag