Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-röranslutningar
Produktkod. 10114491
Change view
Slangstorlek:
11 mm OD, 6 mm ID
4,5 mm OD, 2 mm ID
6,8 mm OD, 3 mm ID
6,8 mm OD, 5 mm ID
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek
10114491 11 mm OD, 6 mm ID
10023301 6,8 mm OD, 3 mm ID
10499761 4,5 mm OD, 2 mm ID
10737532 6,8 mm OD, 5 mm ID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10114491 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D57508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 SEK
    131.07 SEK / Paket med 1
    Save 36.93 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
Anslut elastiska slangar med dessa slangkopplingar. BOLA PTFE-slanganslutningar har universell kemikaliebeständighet och är lämpliga för vakuum.
  • PTFE rak passform
  • Två kontakter för elastiska slangar (t.ex Viton , Tygon , silikon)
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Total längd (metrisk) 69 mm
För användning med Elastisk slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 11 mm OD, 6 mm ID
Form Rak
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Slangkoppling