Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-röranslutningar
Produktkod. 10499761
Change view
Slangstorlek:
11 mm OD, 6 mm ID
4,5 mm OD, 2 mm ID
6,8 mm OD, 3 mm ID
6,8 mm OD, 5 mm ID
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek
10499761 4,5 mm OD, 2 mm ID
10023301 6,8 mm OD, 3 mm ID
10114491 11 mm OD, 6 mm ID
10737532 6,8 mm OD, 5 mm ID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10499761 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D57502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 SEK
    123.20 SEK / Paket med 1
    Save 23.80 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Anslut elastiska slangar med dessa slangkopplingar. BOLA PTFE-slanganslutningar har universell kemikaliebeständighet och är lämpliga för vakuum.
  • PTFE rak passform
  • Två kontakter för elastiska slangar (t.ex Viton , Tygon , silikon)
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 4.5 mm
Total längd (metrisk) 45 mm
För användning med Elastisk slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 4,5 mm OD, 2 mm ID
Form Rak
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Slangkoppling
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.