Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-röranslutningar
Description
- PTFE rak passform
- Två kontakter för elastiska slangar (t.ex Viton , Tygon , silikon)
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Compliance
FDA
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.5 mm |
| Total längd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med | Elastisk slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | 4,5 mm OD, 2 mm ID |
| Form | Rak |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?