Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rörrullar, 10 m långa, 0,4 mm tjocka
Diameter (engelska) Inre:
0,03 tum.
Beskrivning
- Genomskinligt till mjölkvitt utseende
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,03 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,06 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.6 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,02 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Visa mer |