Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rörrullar, 5 m långa, 1 mm tjocka
Produktkod. 17117944
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Maximalt tryck:
28 bar
35 bar
46 bar
64 bar
Flexibilitet:
100 mm böjradie
144 mm böjradie
40 mm böjradie
64 mm böjradie
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Flexibilitet Förpackningsstorlek
17117944 8 mm 10 mm 35 bar 100 mm böjradie -
17127944 10 mm 12 mm 28 bar 144 mm böjradie -
17107944 6 mm 8 mm 46 bar 64 mm böjradie -
17117674 4,35 mm 6,35 mm 64 bar 40 mm böjradie Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17117944 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S201060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1836.10 SEK
    1413.41 SEK / Paket med 1
    Save 422.69 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Individuellt förpackade PTFE-slangrullar med en rulllängd på 5 meter.
  • Genomskinligt till mjölkvitt utseende
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,4 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (engelska) 16.4 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Flexibilitet 100 mm böjradie
Maximalt tryck 35 bar