Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rörrullar, 5 m långa, 1 mm tjocka
Produktkod. 17127944
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Maximalt tryck:
28 bar
35 bar
46 bar
64 bar
Flexibilitet:
100 mm böjradie
144 mm böjradie
40 mm böjradie
64 mm böjradie
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Flexibilitet Förpackningsstorlek
17127944 10 mm 12 mm 28 bar 144 mm böjradie -
17117944 8 mm 10 mm 35 bar 100 mm böjradie -
17107944 6 mm 8 mm 46 bar 64 mm böjradie -
17117674 4,35 mm 6,35 mm 64 bar 40 mm böjradie Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17127944 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S201064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2121.00 SEK
    1738.99 SEK / Paket med 1
    Save 382.01 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuellt förpackade PTFE-slangrullar med en rulllängd på 5 meter.
  • Genomskinligt till mjölkvitt utseende
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,39 tum
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (engelska) 16.4 ft.
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 0,04 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Flexibilitet 144 mm böjradie
Maximalt tryck 28 bar