Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Ersättning inre delar
Beskrivning
- Består av en v-ring (ETFE), en konisk ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring (FKM)
- För slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet)
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Medium exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE, ETFE, FKM |
| För användning med | Slang med OD 6,35 mm |
| Slangstorlek | <3 mm |
| Trådstorlek | GL 14 |