missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bohlender™ BOLA™ Styva gängade kopplingar

Produktkod. 17107384
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
Total längd (metrisk):
49 mm
51 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Total längd (metrisk)
17107384 GL 18 49 mm
17197374 GL 14 49 mm
17117384 GL 25 51 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17107384 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H90318
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Styva gängade kopplingar med PTFE anslutningsrör och skruvlock av PPS (blå).

  • Stabil koppling med invändig GL-gänga av PPS och invändigt anslutningsrör av PTFE
  • Specialdesign gör att två halvor av kopplingen kan vridas oberoende av varandra och för att justera anslutna komponenter
  • Design ger hög stabilitet
  • En tätningsläpp på anslutningsröret med integrerad FKM-o-ring ger bra tätning på GL-gängan
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE

Specifikationer

Beskrivning Längd från tätningsläpp till tätningsläpp: 24 mm
Material PPS, PTFE
Total längd (engelska) 1,9 tum.
Total längd (metrisk) 49 mm
Trådstorlek GL 18
Färg Blått
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.