Läs mer
Bohlender™ Skruvlock med flexibla fördelare
Trådstorlek (metrisk):
8 mm
Beskrivning
- Böjda slanganslutningar på ovansidan
- Raka slangkopplingar på undersidan
- Begränsad kemikalieresistens
- För arbetstemperaturer upp till max. +110 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| För användning med (applikation) | Dra eller införa vätskor, för elastiska slangar (t.ex Viton™ , Tygon™ , silikon) |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 till 110 grader |
| Trådstorlek (metrisk) | 8 mm |
| Halsfinish | 8 mm |
| Produkttyp | Skruvlock med flexibla fördelare |
| För användning med (utrustning) | Slang-ID 7-11 mm |