Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Skrubbflaskor Vitrum
Produktkod. 17137534
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
186 mm
256 mm
Typ:
Flaskgänga: GL 45
Flasktråd: GLS 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Typ
17137534 1000 ml 256 mm Flasktråd: GLS 80
15659384 500 ml 186 mm Flasktråd: GLS 80
17127534 1000 ml 256 mm Flaskgänga: GL 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17137534 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer N166244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2273.25 SEK
    1945.83 SEK / Paket med 1
    Save 327.42 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Skrubberflaskor Vitrum med två laterala GL 18 gängade halsar på en borosilikatglasflaska.
  • Består av PTFE-kropp med skruvlock och två gängade halsar i sidled GL 18
  • Lämplig flaska av borosilikatglas samt ett FEP-inloppsrör och en gasfördelare med finaste hål
  • Enkelt in- och utlopp av gas med hjälp av hårdväggiga slangar (t PTFE) som kan anslutas till de gängade halsarna med BOLA™ Laboratorieskruvförband
  • Elastiska slangar kan anslutas med hjälp av slanganslutningar
  • Specialfunktion: fördelarens kropp kan vridas oberoende av skruvlocket (den färdigmonterade fördelaren kan tas bort och fästas på en annan flaska utan risk för att slangen rubbas)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Kapacitet (engelska) 34 oz.
Material Borosilikatglas, PTFE
Typ Flasktråd: GLS 80
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 256 mm