Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Skrubbflaskor Vitrum
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
186 mm
256 mm
Typ:
Flaskgänga: GL 45
Flasktråd: GLS 80
Beskrivning
- Består av PTFE-kropp med skruvlock och två gängade halsar i sidled GL 18
- Lämplig flaska av borosilikatglas samt ett FEP-inloppsrör och en gasfördelare med finaste hål
- Enkelt in- och utlopp av gas med hjälp av hårdväggiga slangar (t PTFE) som kan anslutas till de gängade halsarna med BOLA™ Laboratorieskruvförband
- Elastiska slangar kan anslutas med hjälp av slanganslutningar
- Specialfunktion: fördelarens kropp kan vridas oberoende av skruvlocket (den färdigmonterade fördelaren kan tas bort och fästas på en annan flaska utan risk för att slangen rubbas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Kapacitet (engelska) | 19,2 oz. |
| Material | Borosilikatglas, PTFE |
| Typ | Flasktråd: GLS 80 |
| Höjd (engelska) | 7,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 186 mm |