Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Reservo-ringar för kranar
Produktkod. 30274474
Material:
NBR
Produktkod. 30274474
Brand: Bohlender™ J119801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservo-ringar för kranar.
  • O-ringar av NBR
  • För BOLA™ Eco kranpluggar
  • Taper: 1:10
  • Gänga M: 7 mm
  • Passar storlek: NS 10
Specifikationer
Typ Reserv O-ring
Material NBR
För användning med (utrustning) För BOLA™ Eco kranpluggar