Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Reservbricka för kranar
Produktkod. 30274468
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
30274468 Polypropen
1 options
Produktkod. 30274468 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer J119821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.54 SEK
    472.58 SEK / Paket med 50
    Save 143.96 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reservbricka för kranar av polypropen eller PTFE.
  • Brickor av PP eller PTFE
  • För BOLA™ Eco kranpluggar
  • Färg: Röd
Specifikationer
Typ Tråd M 8
Beskrivning Taper 1:10/1:10/1:5
Material Polypropen
Stängningsstorlek NS 12.5, NS 14.5, 13.5
För användning med (utrustning) För BOLA™ Eco kranpluggar
Färg Rött