Läs mer
Bohlender™ BOLA Standard byggsats
Beskrivning
Bestående av:
- 1x BOLA Termoelektriskt flänsverktyg med utbytbar flänsspets för slang-ID 1,6 mm och slanghållare för slang OD 1,6 mm (1/16 tum) och 3,2 mm (1/8 tum)
- 1 x BOLA Rörändbeslagssats
- 5 x BOLA Pluggar
- 10 x BOLA Miniatyrkopplingar (raka)
- 2 x miniatyrkopplingar (T)
- 1 x BOLA Miniatyrkoppling (kors)
- 10 meter PTFE-slang (ID 1,6 mm, OD 3,2 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BOLA Standard byggsats |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med | Plaströr |
| För användning med (applikation) | För tillverkning av flänsar i ändarna av plaströr |
| Produkttyp | BOLA Standard byggsats |