Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Omröraraxlar för magnetiska omrörarhuvuden
Beskrivning
- Slipat och polerat borosilikatomrörarskaft
- Integrerade försänkningar för de tre pinnskruvarna på rotorn på BOLA™ Magnetisk omrörarhuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Borsilikatglas |