Läs mer
Bohlender™ BOLA™ SVL Packningar
Produktkod. 17117444
Change view
Storlek (metrisk):
För rördiametrar 5,6 till 6,4 mm
För rördiametrar 7,6 till 8,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk)
17117444 För rördiametrar 5,6 till 6,4 mm
17127444 För rördiametrar 7,6 till 8,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17117444 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikonring med dubbelsidig bricka av PTFE.
  • Silikonring med dubbelsidig bricka av PTFE
  • Lämplig för Torion-SVL™ gängor med ID på 15 mm
  • Lämplig för packningar med OD 15 mm
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Höjd (metrisk) 5 mm
Storlek (metrisk) För rördiametrar 5,6 till 6,4 mm
Material PTFE