Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperatursond Lemo (PT 100)
Product Code. 17157564
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
660 mm
Product Code. Längd (metrisk)
17157564 660 mm
1 options
Product Code. 17157564 Supplier Bohlender™ Supplier No. P176230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4087.20 SEK
    3665.99 SEK / Paket med 1
    Save 421.21 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Temperatursond av PTFE och rostfritt stål med PFA-belagd kabel.
  • En mätsensor PT 100 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör
  • Temperatursonds diameter: 8 mm
  • Spets diameter: 6 mm
  • Kragring diameter: 12 mm
  • Användbar längd: 600 mm
  • Med vit PFA-belagd kabel (längd: 1,5 m) och monterad Lemo plugg storlek 1
  • 4-trådssystem
  • Typiska svarstider: T 50: 7 till 12 s, T 90: 14 till 16 s
Specifications
Typ 4-trådssystem
Kabel PFA-belagd
Gränssnitt Lemo™ Pluggstorlek 1
Material PTFE, rostfritt stål
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 660 mm