Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Temperatursond Lemo (PT 1000)
Längd (metrisk):
260 mm
Beskrivning
- En mätsensor PT 1000 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör
- Temperatursonds diameter: 8 mm
- Spets diameter: 6 mm
- Kragring diameter: 12 mm
- Användbar längd: 200 mm
- Med vit PFA-belagd kabel (längd: 1,5 m) och monterad Lemo plugg storlek 1
- 2-trådssystem
- Typiska svarstider: T 50: 16 till 18 s, T 90: 47 till 50 s
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 2-trådssystem |
| Kabel | PFA-belagd |
| Gränssnitt | Lemo™ Pluggstorlek 1 |
| Material | PTFE, rostfritt stål |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 260 mm |