Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonder K och SMP-kontakt
Produktkod. 17197564
Change view
Längd (metrisk):
300 mm (340 mm totalt)
500 mm (560 mm totalt)
Längd (engelska):
30,08 cm
20 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
17197564 300 mm (340 mm totalt) 30,08 cm Varje
17107574 500 mm (560 mm totalt) 20 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17197564 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer P186020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1774.50 SEK
    1580.95 SEK / Paket med 1
    Save 193.55 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperatursonder K och SMP-kontakt med spetsig spets och SMP-kontakt.
  • Termoelement K (Ni Cr + Ni) i ett PTFE-inkapslat rör av rostfritt stål
  • Temperatursond med spetsig spets
  • Kragring diameter: 12 mm
  • Med grön PFA-belagd kabel (längd: 1,5 m) och SMP-kontakt
  • Typiska svarstider: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm (340 mm totalt)
Diameter (metrisk) processrör 8 mm