Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonder K och SMP-kontakt
Produktkod. p-7237621
Längd (metrisk):
300 mm (340 mm totalt)
500 mm (560 mm totalt)
Längd (engelska):
30,08 cm
20 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17197564
Brand: Bohlender™ P186020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperatursonder K och SMP-kontakt med spetsig spets och SMP-kontakt.
  • Termoelement K (Ni Cr + Ni) i ett PTFE-inkapslat rör av rostfritt stål
  • Temperatursond med spetsig spets
  • Kragring diameter: 12 mm
  • Med grön PFA-belagd kabel (längd: 1,5 m) och SMP-kontakt
  • Typiska svarstider: T 50: ca. 25 s, T 90: ca. 59 s
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm (340 mm totalt)
Diameter (metrisk) processrör 8 mm