Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Totala nedsänkningssonder Lemo PT 100
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Total nedsänkningssond (klass A, PT 100)
- Vit PFA-belagd kabel (längd: 4 m)
- Krage ring diameter: 5 mm
- Sonddiameter: 4 mm
- Typiska svarstider: T 50: 4 till 6 s, T 90: 6 till 8 s
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4-trådssystem |
| Kabel | PFA-belagd |
| Gränssnitt | Lemo™ Pluggstorlek 1 |
| Material | PTFE |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur