Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Totala nedsänkningssonder PT 1000
Beskrivning
- Total nedsänkningssond PT 1000
- Krage ring diameter: 5 mm
- Sonddiameter: 4 mm
- Vit PFA-belagd kabel (längd: 4 m)
- Typiska svarstider: T 50: 16 till 18 s, T 90: 47 till 50 s
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2-trådssystem |
| Kabel | PFA-belagd |
| Material | PTFE |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 50 mm |