Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp packningar
Beskrivning
- Silikonring med dubbelsidig, elastisk bricka av PTFE
- Lämplig för Tri-clamp-anslutningar enligt DIN 32 676
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Slang med 16 mm ID |
| Storlek (metrisk) | DN 15 |
| Diameter (engelska) Utsida | 1,3 tum. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 34 mm |
| Material | PTFE, silikon |