Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp packningar
Diameter (metrisk) Utsida:
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
För användning med (utrustning):
Slang med 10 mm ID
Slang med 16 mm ID
Slang med 20 mm ID
Slang med 26 mm ID
Slang med 32 mm ID
Slang med 38 mm ID
Slang med 50 mm ID
Slang med 66 mm ID
Storlek (metrisk):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Silikonring med dubbelsidig, elastisk bricka av PTFE
- Lämplig för Tri-clamp-anslutningar enligt DIN 32 676
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Slang med 10 mm ID |
| Storlek (metrisk) | DN 10 |
| Diameter (engelska) Utsida | 1 tum |
| Diameter (metrisk) Utsida | 25 mm |
| Material | PTFE, silikon |