Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Slanghållare
Produktkod. 10047751
Change view
Slangstorlek:
OD 1,6 mm (1/16 tum. ) och 3,2 mm (1/8 tum)
Produktkod. Slangstorlek
10047751 OD 1,6 mm (1/16 tum. ) och 3,2 mm (1/8 tum)
1 options
Produktkod. 10047751 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer F70606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.25 SEK
    372.44 SEK / Paket med 1
    Save 31.81 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Designad för användning med termoelektriska flänsverktyg. BOLA Slanghållare tillåter säker fixering av slangar under flänsningsproceduren.
  • För slang med OD 1,6 mm (1/16 tum. ) och 3,2 mm (1/8 tum)
    • Tillåter säker fixering av slangen under flänsningsproceduren
      • Designad för enkel montering och hantering
        • Undvik skador på grund av de varma flänsspetsarna
Uppfyllande
fläns, rör, hållare, tillbehör, fläns
Specifikationer
För användning med (applikation) Säker fixering av slangen under flänsningsproceduren
Slangstorlek OD 1,6 mm (1/16 tum. ) och 3,2 mm (1/8 tum)
Produkttyp Slanghållare