Läs mer
Bohlender™ BOLA™ U-formade omröraraxlar, 60 mm breda
Beskrivning
- PTFE-mantlad rostfri axel
- U-format omrörarblad helt tillverkat av PTFE
- Universell kemikalieresistens eftersom produkten endast utsätts för PTFE
- Chuckdiameter: 6,5 mm
- Avstånd mellan bladen: 30 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Höjd (engelska) Blade | 1,6 tum. |
| Höjd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Nedsänkningslängd | 25 mm |
| Längd (engelska) | 31 tum |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Bredd (engelska) | 2,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Material | PTFE, rostfritt stål |