Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Vakuumfälla
Produktkod. 17137304
Change view
Material:
PTFE
Produktkod. Material
17137304 PTFE
1 options
Produktkod. 17137304 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D81010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1848.00 SEK
    1389.39 SEK / Paket med 1
    Save 458.61 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Vakuumfälla med PTFE-fördelarkropp och 2 slanganslutningar.
  • Består av ett skruvlock svart av PPS för gänga GL 45, en fördelarkropp av PTFE med 2-stegs slangkopplingar för anslutning av elastiska slangar (som silikon, Viton eller Tygon ) samt ett gasinloppsrör av FEP
  • Med pil på översidan av fördelarkroppen för att visa flödesriktningen
  • Gasinloppsrör kan kapas i längd på begäran
  • Universell kemikalieresistens
Specifikationer
Material PTFE
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Bredd (metrisk) 80 mm