Läs mer
Boldenone Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldenone Benzoate |
| CAS | 19041-66-8 |
| Molekylformel | C26H30O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (17β)-17-(Benzoyloxy)androsta-1,4-dien-3-one (ACI), Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-, benzoate (6CI, 7CI, 8CI), Androstadienolone benzoate, Boldenone benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,12,14,16,20-23H,8-11,13,15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CCC1=CC(C=C2)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)OC(C5=CC=CC=C5)=O)C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.51 |
| Formel vikt | 390.22 |