Läs mer
Boldenone-d3 (1.0 mg/ml in Acetonitrile), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldenone-d3 |
| CAS | 1224710-35-3 |
| Molekylformel | C19H23D3O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxy-androsta-1,4-dien-3-one-d3, 1-Testosterone-d3, β-Boldenone-d3, 1,2-Dehydrotestosterone-d3, 1,2-Didehydrotestosterone-d3, 1,4-Androstadien-17β-ol-3-one-d3, 1-Dehydrotestosterone-d3, 17β-Boldenone-d3, Boldenone D3 (16,16,17 D3), (17β)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one-16,16,17-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.43 |
| Formel vikt | 289.2121 |
| Visa mer |