Läs mer
Boldenone, Mikromol™
Beskrivning
Boldenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldenone |
| CAS | 846-48-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Boldenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Boldenone, 17beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, Testosterone Imp. H (EP), Testosterone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |