Läs mer
Boldenone Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate |
| CAS | 977-32-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H30 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17β-yl propanoate, Androsta-1,4-dien-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-, propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androsta-1,4-dien-3-one, Boldenone propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.47 |
| Visa mer |