Läs mer
Thermo Scientific™ Boldenone
Produktkod. 17221172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17221172 100 mg 100mg
17231172 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17221172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 465751000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boldenone
CAS 846-48-0
Kvantitet 100 mg
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Molekylformel C19H26O2
Formel vikt 286.41
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Färg Vit till ljusgul till ljusbeige