Läs mer
Boldenone Undecylenate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldenone Undecylenate |
| CAS | 13103-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Boldenone Undecylenate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C30 H44 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ba 29038, Ba 9038, Boldefarm, Boldenone 10-undecenoate, Boldenone undecylenate, Equipoise, Parenabol, Vebonol, (17beta)-17-[(1-Oxo-10-undecenyl)oxy]-androsta-1,4-dien-3-one, Androsta-1,4-dien-3-one, 17beta-hydroxy-, 10-undecenoate (7CI,8CI), 10-Undecenoic acid, ester with 17beta-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H44O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h4,17,19,21,24-27H,1,5-16,18,20H2,2-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCCCCCCCC=C |
| Visa mer |