Läs mer
Boldine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boldine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 327.1471 |
| Procent renhet | >95% |