Läs mer
Emma Safety Footwear Affärsskor i Bologna Brogue-stil
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Ovandel i polerat svart fullnarvsläder
- Ogenomtränglig nitrilgummisula
- Hydro-Tec™ sanerad inläggssula i silver och wellnessläder
- Vävd nollpenetration innersula
- Antibakteriell med läder översta lager inläggningssula
- Antistatiska egenskaper: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Läder |
| Skafttyp | Ankelstöd |
| Storlek | 45 |
| Enda funktioner | Antibakteriell med inläggssula i läder översta lager |
| Sulmaterial | Ogenomträngligt nitrilgummi |
| Stil | Brogue |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
| Produkttyp | Business Sko |