Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Description
Requires
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för Western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd även Bolt Bis-Tris Plus-geler för att få optimala resultat för dagliga proteinseparationsbehov.
Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % och 4 12 –% gradient. Gelerna kan köras med Bolt MES eller MOPS SDS löpbuffert för att erhålla olika separationsintervall. Bolt Bis-Tris Plus geler består av en neutral pH-buffrad (pH 6,4) polyakrylamidgel och har ett drift-pH på cirka 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler finns också i fyra olika brunnsformat: 10, 12, 15 och 17 brunnar.
• Optimerade körförhållanden —separerar proteiner med konstant spänning på cirka 20 minuter
• Bättre —proteinintegritet neutral pH-provberedningsprocess bevarar proteiner
• Förbättrad proteinseparation —erbjuder skarpare band, hög upplösning, längre hållbarhet och högre resultatnoggrannhet än tris-glycinbaserade geler
• Kilformade brunnar enklare provladdning —och upp till två gånger högre provvolym än andra 1,0 mm tjocka geler
Spécification
Spécification
| Gel Procent | 10% |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris Plus |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | upp till 60μ L |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 10-brunn |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Afficher plus |