Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. p-7237823
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
17-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells unitSize
15324594 10-brunn Paket med 10
15334594 12-brunn Paket med 10
15344594 15-brunn Paket med 10
15354594 17-brunn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15324594 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW00100BOX
Edge
Kräver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar.
Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för Western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd även Bolt Bis-Tris Plus-geler för att få optimala resultat för dagliga proteinseparationsbehov.
Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % och 4 12 –% gradient. Gelerna kan köras med Bolt MES eller MOPS SDS löpbuffert för att erhålla olika separationsintervall. Bolt Bis-Tris Plus geler består av en neutral pH-buffrad (pH 6,4) polyakrylamidgel och har ett drift-pH på cirka 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler finns också i fyra olika brunnsformat: 10, 12, 15 och 17 brunnar.
• Optimerade körförhållanden —separerar proteiner med konstant spänning på cirka 20 minuter
• Bättre —proteinintegritet neutral pH-provberedningsprocess bevarar proteiner
• Förbättrad proteinseparation —erbjuder skarpare band, hög upplösning, längre hållbarhet och högre resultatnoggrannhet än tris-glycinbaserade geler
• Kilformade brunnar enklare provladdning —och upp till två gånger högre provvolym än andra 1,0 mm tjocka geler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 10%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris Plus
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym upp till 60μ L
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 10-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Bult , WedgeWell
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank