Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 15304604
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
17-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15304604
Brand: Invitrogen™ NW00127BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kräver
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande.
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE Bis-Tris-geler, Bolt Bis-Tris Plus-geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar med ökad laddningskapacitet. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande.
Använd Bolt Bis-Tris Plus-geler för att få optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. Varje låda innehåller 10 geler. En mini geltank (A25977) krävs för användning av alla Bolt-geler.
Funktioner inkluderar:
Optimerade körförhållanden —separerar dina proteiner med konstant spänning på cirka 20 minuter
Lång hållbarhet —lagra geler i minst 16 månader vid –4 °
•25 C Bättre proteinintegritet —neutral pH provberedningsprocess bevarar dina proteiner
Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Välj rätt Bolt Bis-Tris Plus geler för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % och 4 12 –% gradient. Gelerna kan köras med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) löpbuffert för att erhålla olika separationsintervall. Bolt Bis-Tris Plus geler består av en neutral pH-buffrad (pH 6,4) polyakrylamidgel och har ett drift-pH på cirka 7,0. Bolt Bis-Tris Plus geler finns också i fyra olika brunnsformat: 10, 12, 15 och 17 brunnar.
Bekväm att använda
Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras med konstant spänning på cirka 20 minuter med Bolt MES-körbufferten. Bolt Bis-Tris Plus-geler erbjuder skarpare band, hög upplösning, längre hållbarhet och högre resultatprecision än Tris-glycinbaserade –geler. Dessutom har Bolt Bis-Tris Plus geler innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare. Och Bolt Bis-Tris Plus geler har en hållbarhet på minst 16 månader vid 4 C °till 25 C.°
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Bolt Transfer-buffert (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 12%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris Plus
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym upp till 30μ L
Separationsintervall 3,5 till 80 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 17-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje Bult , WedgeWell
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm