Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Protein Gels, 4-12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Description
Requires
Mini Gel Tank (fabrikant nr. A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE Bis-Tris-geler, Bolt Bis-Tris Plus-geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar med ökad laddningskapacitet. Boltgeler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande.
Använd Bolt Bis-Tris Plus-geler för att uppnå optimala resultat för dina dagliga behov av proteinseparation. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns i fyra geltyper och flera brunnsformat. Varje låda innehåller 10 geler. En Mini Gel Tank (A25977) krävs för användning av alla Bolt-geler.
Funktioner inkluderar:
- Optimerade körförhållanden—separerar dina proteiner med konstant spänning på cirka 20 minuter
- Långlivsbeständiga—geler från butiken i minst 16 månader vid 4 –25 °C
- Bättre proteinintegritetsneutral—pH-provberedningsprocess bevarar dina proteiner
- Kilformade brunnar—för enklare provladdning och upp till dubbelt så stor provvolym
Välj rätt Bolt Bis-Tris Plus-geler för din proteinseparation
Uppnå optimal separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpande buffert. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8 %, 10 %, 12 % och 4 –på 12 % gradient. Gelerna kan köras med Bolt MES SDS (B000202) eller Bolt MOPS SDS (B000102) körbuffert för att erhålla olika separationsintervall. Bolt Bis-Tris Plus-geler består av en neutral pH-buffrad (pH 6,4) polyakrylamidgel och har ett arbets-pH på cirka 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns också i fyra olika brunnsformat: 10, 12, 15 och 17 brunnar.
Bekvämt att använda
Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras med konstant spänning på cirka 20 minuter med Bolt MES löpbuffert. Bolt Bis-Tris Plus geler erbjuder skarpare band, hög upplösning, längre hållbarhet och högre noggrannhet än Trisglycin-baserade –geler. Dessutom har Bolt Bis-Tris Plus-geler innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till dubbelt så stor provbelastning än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provlastning enklare. Och Bolt Bis-Tris Plus geler har en hållbarhet på minst 16 månader vid 4°till 25°grader.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Bolt Transfer-buffert (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb semi-torr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Specifications
Specifications
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris Plus |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande |
| Provladdningsvolym | upp till 30μ L |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 17-brunn |
| För användning med (applikation) | Denaturering |
| Show More |