Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Välkomstpaket, 4-12 %
Produktkod. 15718328
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
15718328 12-brunn 1 uppsättning
15354604 10-brunn Varje
15374604 15-brunn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15718328 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW0412C
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank.
Bolt Welcome Pack innehåller alla nödvändiga Bolt-geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter.
Välkomstpaketet innehåller:
  • Mini Gel-tank (A25977)
  • Bolt Bis-Tris Plus geler (2 lådor, 20 geler)
  • Bolt MES löpningsbuffert, 20X (B0002)
  • MES och MOPS Running Buffer, Powder (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Samplingsbuffert, 4X (B0007)
  • Bultprovreducerande medel, 10X (B0009)
  • PageRuler Plus prestained protein-stege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel-tanken
Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per runda. Den unika tankdesignen möjliggör smidig gelladdning sida vid sida och förbättrad sikt under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 20 minuter. Drifttiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och använda strömförsörjningar.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är prefabricerade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denatureringsförhållanden. Bolt Bis-Tris Plus-geler är designade för att ge konsekvent gelprestanda och erbjuda en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Boltgeler är idealiska för överföring och analys av western blot, samt andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt-geler för att uppnå optimala resultat för dina dagliga behov av proteinseparation. Bolt Bis-Tris Plus-geler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 och 4–12 % gradient samt flera brunnsformat. Bolt Bis-Tris-geler har kilformade brunnar som enkelt kan ladda upp till dubbelt så mycket provvolym, vilket möjliggör detektion av proteiner i mycket utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst.
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Bolt Transfer Buffer (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris Plus
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Wells 12-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk. utrustning
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is
Produktlinje Bolt, WedgeWell
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bolt Welcome Pack, 4-12%, 12-well
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide