Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Resupply Pack, 4 till 12 %, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30055912
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30055912 15-brunn
30055175 10-brunn
30054952 12-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30055912 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW0412CRS10
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimerar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket innehåller prefabricerade geler, löpbuffert och proteinstegar, tillräckligt för 100 gelkörningar.
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack optimerar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket innehåller prefabricerade geler, löpbuffert och proteinstegar, tillräckligt för 100 gelkörningar. Bolt Bis-Tris Plus-geler erbjuder den snabbaste Bis-Tris-gelkörtiden, överlägsen brett spektrumseparation och bibehåller proteinintegriteten på grund av deras neutrala pH-miljö. Designade för optimal separation av olika proteinstorlekar under denaturerande förhållanden, de är idealiska för western blot-överföring och analys. Med en lång hållbarhet på 16 månader och det innovativa WedgeWell-formatet för enklare provladdning, är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
Bolt Bis-Tris Plus Resupply Pack innehåller:
  • Bolt Bis-Tris Plus geler, WedgeWell-format (10 lådor, 100 geler)
  • Bolt MES Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (4 flaskor, Kat.nr B0002)
  • PageRuler Plus förfärgad proteinstege för 100 gelkörningar, 10 till 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler är högpresterande prefabricerade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal brett spektrum av separation av proteiner under denaturerande förhållanden. Dessa geler arbetar vid ett neutralt pH, minimerar proteinmodifieringar och säkerställer proteinintegritet, vilket gör dem idealiska för western blot-överföring och analys. Den unika WedgeWell-designen möjliggör upp till 2X mer provvolymbelastning än konventionella prefabricerade geler, vilket underlättar detektion av proteiner i extremt utspädda prover eller visualisering av proteiner med låg förekomst. Bolt Bis-Tris Plus Gels, kombinerat med Bolt LDS Sample Buffer och Invitrogen NuPAGE Antioxidantkörningsbufferttillsats, ger skarpa, tydliga proteinband, bevarar proteinintegriteten under hela elektroforesen. Dessa geler är stabila i rumstemperatur och är ett praktiskt och effektivt val för ditt labb.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-Cell (EI0001). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. Mini Gel Tanks unika sida-vid-sida-design erbjuder effektiv och bekväm elektrofores för både prefabricerade och SureCast handgjorda minigeler. Alternativt XCell SureLock Mini-Cell tillåter snabb, enkel och läckagefri körning av minigeler, utan behov av några klämmor. Denna kompatibilitet ger dig friheten att välja det bästa verktyget för dina specifika laboratorie- och experimentkrav. Dessutom är Mini Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för Bolt Transfer Buffer (BT0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Bolt Bis-Tris Plus geler, 10 x 10 geler
• Bolt MES Running Buffer (20X), 4 flaskor
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege (10 till 250 kDa)
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel typ Bis-Tris Plus
Separering av Protein
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 15-brunn
Kvantitet 1 Kit
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank